3,5-Diméthylisoxazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1767-25ML D1767-250ML
TCIAD1767-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAD1767-25ML TCIAD1767-250ML
3,5-Diméthylisoxazole ≥99.0% (par GC)
3,5-Diméthylisoxazole
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00003156
Numéro CAS: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&vid=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité