Safranine O
Fournisseur: TCI
Attention
S0145-25G S0145-500G
TCIAS0145-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAS0145-25G TCIAS0145-500G
Safranine O
Safranine O
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
Densité: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 517.0 to 522.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 550 (H2O, 517.0 to 522.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité