Acide cholique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0324-25G C0324-500G
TCIAC0324-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC0324-25G TCIAC0324-500G
Acide cholique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cholique
Formule: C₂₄H₄₀O₅
Point d'ébullition: 545 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003672
Numéro CAS: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Merck Index: 14,02203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&vid=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité