Cholate de sodium ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0325-25G C0325-500G
TCIAC0325-25GEA 126 EUR InStock
TCIAC0325-25G TCIAC0325-500G
Cholate de sodium ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cholate de sodium
Formule: C₂₄H₃₉NaO₅
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150749
Numéro CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&vid=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +36.0 deg (C=0.6, EtOH)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité