Acide lithocholique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
L0089-25G L0089-5G
TCIAL0089-25GEA 189 EUR InStock
TCIAL0089-25G TCIAL0089-5G
Acide lithocholique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide lithocholique
Formule: C₂₄H₄₀O₃
MW: 376,58 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00003682
Numéro CAS: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 14,05545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=904bb7dd51f3ad093752683c1572640e9a181281&vid=904bb7dd51f3ad093752683c1572640e9a181281&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité