3-Amino-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
A2403-25G A2403-5G
TCIAA2403-25GEA 201 EUR InStock
TCIAA2403-25G TCIAA2403-5G
3-Amino-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00833386
Numéro CAS: 20265-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5c6a5b0c5cad018baab6899756738b7b8d9086f&vid=d5c6a5b0c5cad018baab6899756738b7b8d9086f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité