Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-5-tert-butylisoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA2341-5GEA 88 EUR InStock
TCIAA2341-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-tert-butylisoxazole


Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055620
Numéro CAS: 55809-36-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/34/28930534.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité