3-Amino-5-méthylisoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0980-25G A0980-250G
TCIAA0980-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA0980-25G TCIAA0980-250G
3-Amino-5-méthylisoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-methylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…60 °C
Numéro MDL: MFCD00003155
Numéro CAS: 1072-67-9
EINECS: 214-013-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&vid=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité