5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluorométhyl)-5-pyridylamine
H56968.MDEA 48.6 EUR InStock
H56968.MD H56968.06 H56968.03
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862656
Numéro CAS: 106877-33-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité