Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridylamine

TCIAA2384-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA2384-1G
5-Amino-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-fluoropyridine


Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632180
Numéro CAS: 1827-27-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/28930571.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité