5-Amino-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1956-25G A1956-5G
TCIAA1956-25GEA 151 EUR InStock
TCIAA1956-25G TCIAA1956-5G
5-Amino-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006264
Numéro CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=554da6a715511426d6ac0822be7e55a4e8d83530&vid=554da6a715511426d6ac0822be7e55a4e8d83530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité