3-Bromofuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-Bromofuranne ≥98.0% (par GC)
3-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Densité: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité