3-Acétylindole ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
A0849-25G A0849-5G
TCIAA0849-25GEA 128 EUR InStock
TCIAA0849-25G TCIAA0849-5G
3-Acétylindole ≥98.0% (sur base azote total)
3-Acetylindole
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 144 - 145 °C (10 -rr)
Point de fusion: 186…189 °C
Numéro MDL: MFCD00005626
Numéro CAS: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30db85fa5e92eca150d685fec048a703cf32417&vid=c30db85fa5e92eca150d685fec048a703cf32417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité