Anhydride 3-fluorophtalique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0349-25G F0349-5G
TCIAF0349-25GEA 490 EUR InStock
TCIAF0349-25G TCIAF0349-5G
Anhydride 3-fluorophtalique ≥98.0% (par GC)
Anhydride 3-fluorophtalique
Formule: C₈H₃FO₃
Point d'ébullition: 283°C
Point de fusion: 162…163 °C
Numéro MDL: MFCD00039696
Numéro CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&vid=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité