3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0774-5GEA 149 EUR InStock
TCIAF0774-5G TCIAF0774-1G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00061312
Numéro CAS: 188815-30-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/16/28969316.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité