Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0694-25GEA 250 EUR InStock
TCIAF0694-25G TCIAF0694-5G
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055635
Numéro CAS: 320-98-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/32/28969232.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité