3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
I0145-25ML I0145-100ML
TCIAI0145-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAI0145-25ML TCIAI0145-100ML
3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol ≥95.0% (par GC)
3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol
Formule: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Densité: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 175°C
Numéro MDL: MFCD00048380
Numéro CAS: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité