Indole-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
I0027-25G I0027-5G
TCIAI0027-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0027-25G TCIAI0027-5G
Indole-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Indole-3-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fe62a04c57b3414f943f999aca8b799a5d4572&vid=05fe62a04c57b3414f943f999aca8b799a5d4572&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 200.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité