3-Méthylbenzofuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2112-1G M2112-5G
TCIAM2112-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM2112-1G TCIAM2112-5G
3-Méthylbenzofuranne ≥98.0% (par GC)
3-Méthylbenzofuranne
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,0568 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00205641
Numéro CAS: 21535-97-7
EINECS: 244-427-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&vid=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité