Anhydride isovalérique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopentanoic anhydride
I0199-25ML I0199-500ML
TCIAI0199-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAI0199-25ML TCIAI0199-500ML
Anhydride isovalérique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride isovalérique
Formule: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,9327 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00015051
Numéro CAS: 1468-39-9
EINECS: 215-994-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&vid=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité