Isovalérate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isovaleric acid butyl ester, Butyl 3-methylbutanoate
B3718-25ML B3718-500ML
TCIAB3718-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3718-25ML TCIAB3718-500ML
Isovalérate de butyle ≥98.0% (par GC)
Isovalérate de butyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00048775
Numéro CAS: 109-19-3
EINECS: 203-654-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&vid=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité