Chlorure d'isovaléryle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0200-500MLEA 197 EUR InStock
TCIAI0200-500ML TCIAI0200-100ML TCIAI0200-25ML
Chlorure d'isovaléryle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'isovaléryle
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00000738
Numéro CAS: 108-12-3
ONU: 2502
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/93/28971993.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité