Isovalérate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
I0194-25ML I0194-500ML
TCIAI0194-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0194-25ML TCIAI0194-500ML
Isovalérate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Isovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00009203
Numéro CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&vid=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité