Acide 3-nitrophtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0243-25G N0243-500G
TCIAN0243-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0243-25G TCIAN0243-500G
Acide 3-nitrophtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00007138
Numéro CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63795eeac3eb35983af4556c998ce7ed2b32a767&vid=63795eeac3eb35983af4556c998ce7ed2b32a767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité