Anhydride 3-nitrophtalique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0245-25G N0245-250G
TCIAN0245-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAN0245-25G TCIAN0245-250G
Anhydride 3-nitrophtalique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₃NO₅
Point de fusion: 159…162 °C
Numéro MDL: MFCD00005921
Numéro CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43bdc4d6ee6548460bf6b9a617df8bfb2b2d51e0&vid=43bdc4d6ee6548460bf6b9a617df8bfb2b2d51e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité