3-Nitrophtalimide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0666-25G N0666-5G
TCIAN0666-25GEA 207 EUR InStock
TCIAN0666-25G TCIAN0666-5G
3-Nitrophtalimide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitrophtalimide
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Numéro MDL: MFCD00041852
Numéro CAS: 603-62-3
EINECS: 210-051-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e13d31457826d3e5729038ef795fdfe4b8ecdac&vid=3e13d31457826d3e5729038ef795fdfe4b8ecdac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité