Benzoylacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
B0097-25G B0097-500G B0097-100G
TCIAB0097-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0097-25G TCIAB0097-500G TCIAB0097-100G
Benzoylacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Benzoylacétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00009196
Numéro CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 14,03767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760630078853b4a2530c61216f72bfb3c8648d87&vid=760630078853b4a2530c61216f72bfb3c8648d87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité