3-Phénylpropionaldéhyde ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
P0217-25G P0217-100G
TCIAP0217-25GEA 66 EUR InStock
TCIAP0217-25G TCIAP0217-100G
3-Phénylpropionaldéhyde ≥93.0% (par GC)
3-Phénylpropionaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007021
Numéro CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&vid=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité