Acide 3-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1084-25G T1084-5G
TCIAT1084-25GEA 162 EUR InStock
TCIAT1084-25G TCIAT1084-5G
Acide 3-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-thenoïque
Formule: C₅H₄O₂S
Point de fusion: 137 °C
Numéro MDL: MFCD00005467
Numéro CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 14,09279
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feee71a15c5409f32e2e0ce92e52c2328a4ddbf5&vid=feee71a15c5409f32e2e0ce92e52c2328a4ddbf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité