4-(Aminométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
P0779-25G P0779-500G P0779-100G
TCIAP0779-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0779-25G TCIAP0779-500G TCIAP0779-100G
4-(Aminométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00006449
Numéro CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&vid=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité