Acide α-bromo-p-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acide (bromométhyl)-4-benzoïque
TCIAB0845-25GEA 127 EUR InStock
TCIAB0845-25G TCIAB0845-5G
Acide α-bromo-p-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 223…226 °C
Numéro MDL: MFCD00002567
Numéro CAS: 6232-88-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/49/28932749.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité