Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B1983-25G B1983-5G
TCIAB1983-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB1983-25G TCIAB1983-5G
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00007449
Numéro CAS: 15084-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité