Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pyridylméthanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP0751-25GEA 88 EUR InStock
TCIAP0751-25G
4-Pyridylméthanol ≥97.0% (par GC)
4-Pyridylméthanol


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 49…50 °C
Numéro MDL: MFCD00006442
Numéro CAS: 586-95-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/34/28991434.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité