4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2488-25G D2488-5G
TCIAD2488-25GEA 105 EUR InStock
TCIAD2488-25G TCIAD2488-5G
4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…66 °C
Densité: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006109
Numéro CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&vid=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité