6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1821-25G D1821-250G
TCIAD1821-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD1821-25G TCIAD1821-250G
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00016733
Numéro CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f71e2150c78cda1d1df7dbe5730a5c71ebab531&vid=6f71e2150c78cda1d1df7dbe5730a5c71ebab531&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité