4-Aminophtalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
A0966-25G A0966-5G
TCIAA0966-25GEA 160 EUR InStock
TCIAA0966-25G TCIAA0966-5G
4-Aminophtalimide ≥98.0% (par GC)
4-Aminophthalimide
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 447 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 294 °C
Numéro MDL: MFCD00041854
Numéro CAS: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&vid=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité