6-Aminouracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0658-25G A0658-250G
TCIAA0658-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA0658-25G TCIAA0658-250G
6-Aminouracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Aminouracil
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: 360 °C
Numéro MDL: MFCD00006071
Numéro CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45f43f7b2b4ba7489816595b17dd179e2ad91d0c&vid=45f43f7b2b4ba7489816595b17dd179e2ad91d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité