4-Amino-2,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2091-25G A2091-5G
TCIAA2091-25GEA 269 EUR InStock
TCIAA2091-25G TCIAA2091-5G
4-Amino-2,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Numéro MDL: MFCD00006106
Numéro CAS: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 12,05338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&vid=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité