4-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2383-1G A2383-5G
TCIAA2383-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA2383-1G TCIAA2383-5G
4-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234072
Numéro CAS: 2247-88-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&vid=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité