4-Amino-6-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
A2136-1G A2136-5G
TCIAA2136-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA2136-1G TCIAA2136-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00053576
Numéro CAS: 5305-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32ba001967cd1c9bf7186a653dbdb4752c782f9&vid=e32ba001967cd1c9bf7186a653dbdb4752c782f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité