4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3519-1G B3519-5G
TCIAB3519-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3519-1G TCIAB3519-5G
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
MW: 176,01 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068187
Numéro CAS: 10558-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&vid=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité