Chlorure de 4-bromopyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
B0653-25G B0653-5G
TCIAB0653-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB0653-25G TCIAB0653-5G
Chlorure de 4-bromopyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-bromopyridinium
Formule: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&vid=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité