Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride 4-fluorophtalique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAF0322-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAF0322-5G
Anhydride 4-fluorophtalique ≥98.0% (par GC)
Anhydride 4-fluorophtalique


Formule: C₈H₃FO₃
MW: 166,11 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: 79…80 °C
Numéro MDL: MFCD00191363
Numéro CAS: 319-03-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/14/28968914.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité