4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00061313
Numéro CAS: 90176-80-0
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité