5-Méthyl-2-thiouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Hydroxy-2-mercapto-5-methylpyrimidine, 2-Mercapto-5-methylpyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-5-methyl-2-thiopyrimidine
M0994-10G M0994-25G
TCIAM0994-10GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM0994-10G TCIAM0994-25G
5-Méthyl-2-thiouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 265 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00009777
Numéro CAS: 636-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&vid=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité