6-Méthyl-2-thiouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0443-25G M0443-500G
TCIAM0443-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0443-25G TCIAM0443-500G
6-Méthyl-2-thiouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Densité: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006040
Numéro CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,06128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&vid=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité