2-Thiouracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0224-25G T0224-250G
TCIAT0224-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0224-25G TCIAT0224-250G
2-Thiouracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: 331°C
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09366
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b589923ef4ed909c7be2e1b6de392c09bb79fdeb&vid=b589923ef4ed909c7be2e1b6de392c09bb79fdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité