Dodécyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0352-25G H0352-500G
TCIAH0352-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAH0352-25G TCIAH0352-500G
Dodécyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dodécyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₉H₃₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016473
Numéro CAS: 2664-60-0
EINECS: 220-195-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1fdc486d6813f4559c411281c82c7854ef3a416&vid=e1fdc486d6813f4559c411281c82c7854ef3a416&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité