L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Heptyle hydroxy-4 benzoate 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Heptylparaben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl parahydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
H0212-25G H0212-500G H0212-100G
TCIAH0212-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAH0212-25G TCIAH0212-500G TCIAH0212-100G
Heptyle hydroxy-4 benzoate 98,0 HPLC, T
Heptyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016481
Numéro CAS: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&vid=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité