(±)-γ-Valérolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
V0007-25G V0007-500G
TCIAV0007-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0007-25G TCIAV0007-500G
(±)-γ-Valérolactone ≥98.0% (par GC)
(±)-γ-Valérolactone
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: -31°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00005400
Numéro CAS: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f7f4f84778c5e747e496738c35ec49303ea775&vid=f8f7f4f84778c5e747e496738c35ec49303ea775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité